Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Artikelnummer. 15184725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Wellwash 1 x 8
Wellwash 1x12
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2 x 8
Flaschen:
2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Flaschen Packungsgröße
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
11708016 Wellwash 1 x 8 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche 1 Stück
11555485 Wellwash Versa 2 x 8 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
12000121 Wellwash Versa 2 x 8 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
15174725 Wellwash 1x12 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15184725 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5165050
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Einfach und bequem anzuwenden
  • Großes Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Übersichtliches Display zeigt alle Parameter auf einer einzigen Benutzeroberfläche an
  • Benutzeroberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
  • Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
Zuverlässige und sichere Leistung
  • Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
  • Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen
  • Automatische Vor- und Nachspülfunktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
  • Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
  • Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
Optimale Waschleistung
  • Absaugmodus garantiert ein extrem niedriges Restvolumen in den Wells und damit zuverlässige Assay-Ergebnisse
  • Waschleistung kann durch einstellbare Parameter wie Dispensier- und Absaughöhe sowie Absauggeschwindigkeit weiter optimiert werden
Zusätzliche Flexibilität
  • USB-Anschluss zum Übertragen von Protokollen zwischen verschiedenen Waschgeräten sowie zum Drucken von Berichten und Protokolldateien
  • Speziell konzipierter 2x8-Zellwaschkopf für das Waschen von Zellen erhältlich
  • Zwei 1x8-Waschköpfe, zwei Waschflaschen und eine Spülflasche, optional zwei 1x12-Waschköpfe, 1x16-Waschköpfe und 2x8-Zellwaschkopf bieten noch mehr Flexibilität
  • Möglichkeit zum Anschluss an Automatisierungssysteme
Enthält:
2 Waschflaschen (2 l), 1 Spülflasche (2 l), 1 Abfallflasche (4 l), 2 Waschköpfe (1x8), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit < 5 % bei 300 μl, mit n x 8- oder n x 12-Waschköpfen; < 5 % bei 250 μl, mit 2 x 8-Zellwaschköpfen; < 5 % bei 100μ l, mit 1 x 16-Waschkopf
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Anschlüsse USB
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 3
Flaschen 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche
Präzision < 3 % (CV) bei 300 μl, mit n x 8- oder n x 12-Waschköpfen
Dispensiervolumen 50 bis 400 μl (96); 20 bis 120 μl (384)
Waschköpfe Bis zu 1 x 12 Waschköpfe und optional bis zu zwei 1 x 8 Waschköpfe und 2 x 8 Zellwaschköpfe für 96-Well Mikrotiterplatten, 1 x 16 Waschköpfe für 384-Well-Mikrotiterplatten
Plattentyp 96-Well-Platten, 384-Well-Platten
Restvolumen <2 μl
Gewicht (metrisch) 9 kg
Waschvolumen 50 bis 1.000 μl (96); 20 bis 300 μl (384)
Spülvolumen 5 bis 100 ml
Display LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Frequenz 50/60 Hz
Modell Wellwash Versa 2 x 12
Waschen von Zellen Ja
Enthält 2 x 2 l-Spritzflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 1 x 4 l-Abfallflasche, zwei 2 x 12 Waschköpfe und Aerosolabdeckung
Breite (angloamerikanisch) 15,2 in.
Breite (metrisch) 385 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,6 in.
Höhe (metrisch) 345 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 9,4 in.
Tiefe (metrisch) 240 mm
Automatisierungsschnittstelle Ja (USB oder RS-232C)
Gewicht (angloamerikanisch) 20 lb.
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Vorfüllvolumen 5 bis 100 ml