Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Artikelnummer. 15174725 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Wellwash 1 x 8
Wellwash 1x12
Wellwash Versa 2 x 12
Wellwash Versa 2 x 8
Flaschen:
2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Flaschen Packungsgröße
15174725 Wellwash 1x12 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche 1 Stück
11708016 Wellwash 1 x 8 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche 1 Stück
11555485 Wellwash Versa 2 x 8 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
12000121 Wellwash Versa 2 x 8 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
15184725 Wellwash Versa 2 x 12 2 x 2 l-Waschflaschen, 1 x 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15174725 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5165040
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Merkmale:
  • Großes, klares Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Anwenderoberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
  • Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
  • Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
  • Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen sorgen für sichere Durchläufe
  • Automatische Vorspülfunktion gewährleistet sichere Leistung
  • Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
  • Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
  • Wellwash dient zum effektiven Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus Wells
  • Geringe Restvolumen gewährleisten eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Enthält:
1 Waschflasche (2 l), 1 Abfallflasche (2 l), 1 Waschkopf (8 l), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit < 5 % bei 300 μl
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Anschlüsse USB
Fassungsvermögen der Wasch-/Abfallflasche 1
Flaschen 2 l-Waschflasche, 2 l-Abfallflasche
Präzision < 3 % (CV) bei 300 μl (96-Well-Platte)
Dispensiervolumen 50 bis 400 μl
Waschköpfe 1 x 12
Plattentyp 96-Well-Platten
Restvolumen <2 μl
Gewicht (metrisch) 8 kg
Waschvolumen 50 bis 1000 μl
Display LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA-basierte Assays
Frequenz 50/60 Hz
Modell Wellwash 1x12
Waschen von Zellen Nein
Enthält 1 x 12-Waschkopf, 1 x 2 l-Waschflasche, 1 x 2 l-Abfallflasche, Aerosolabdeckung
Breite (angloamerikanisch) 15,2 in.
Breite (metrisch) 385 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13,6 in.
Höhe (metrisch) 345 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 9,4 in.
Tiefe (metrisch) 240 mm
Automatisierungsschnittstelle Nein
Gewicht (angloamerikanisch) 17,6 lb.
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Vorfüllvolumen 5 bis 100 ml