Learn More
Thermo Scientific™ Mikro-Mikrotiterplatten für 96 Wells, Klarglas 1100μ l, rund, 7.45 mm x 38.5 mm
Beschreibung
Die wirkungsvolle Versiegelung aller Mikrotiterplattenformate gewährleistet minimale Verdampfung und Schutz der Proben vor Kontamination und Verschütten. Der anwenderfreundliche, tragbare Applikator gewährleistet eine einheitliche und zuverlässige Versiegelung bei allen Mikrotiterplattenformaten und erfordert eine wesentlich kürzere Trocknungszeit als herkömmliche Methoden. Dank der 96-Well Probenkonzentratoren können die meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten entfernt werden.
ProbenkonzentratorenEntfernung der meisten Chromatographielösungen innerhalb weniger Minuten. Thermo Scientific™ WebSeal Probenkonzentratoren sind einfach zu handhaben und zu warten und ermöglichen bei 96-Well Mikrotiterplatten eine schnelle und einfache Lösungsmittelverdampfung, sodass Sie deutlich weniger Zeit für das Trocknen als bei herkömmlichen Methoden wie Vakuumöfen und Zentrifugen einplanen müssen. Mit den Verdampfern können Laboratorien die Mikrotiterplatten-Probenvorbereitung beschleunigen und den Durchsatz deutlich erhöhen. Je nach gewünschtem Durchsatz haben Sie die Wahl zwischen dem manuell betriebenen MiniVap Konzentrator und dem programmierbaren, für die Verwendung mit Robotern vorbereiteten UltraVap.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Produktlinie | Webseal |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | Fläschchen für Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 96-Well-Mikrotiterplatten |
| Material | Glas |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 700 μl |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 700 μl |
| Wellform | Konus |
| Mehr anzeigen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.