Learn More
DiversifiedBiotech Brunnenorientierer
Artikelnummer. p-200132140
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Brunnenorientierer
Brunnenorientierungsaufkleber
Packungsgröße:
4 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30282283 Brunnenorientierer 4 Stück
30282291 Brunnenorientierungsaufkleber 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30282283 Lieferant DiversifiedBiotech Lieferanten-Nr. WELL1000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für einfaches Pipettieren und Identifizieren mit mehreren Mikrotiterplatten
  • Zum einfachen Pipettieren und Identifizieren von Proben in Mikrotiterplatten
  • Eine dünne Kunststoffkarte, die unter die Vertiefungsplatte geschoben wird und scharfe alphanumerische Zeichen zur Identifizierung jeder Probe in einer 96-, 48- oder 24-Well-Mikrotiterplatte liefert.
  • Mehrere Mikrotiterplatten können dauerhaft mit transparenten Well-Orientierungsaufklebern gekennzeichnet werden.
  • Jeder Brunnen ist zur einfachen Querverweisung deutlich mit der entsprechenden Zeilennummer und dem Spaltenbuchstaben gekennzeichnet.
  • Die Papierrückseite ist in der Mitte gerillt, was ein einfaches Ausrichten auf der Unterseite der Platte ermöglicht.
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Brunnenorientierer
Zur Verwendung mit (Geräte) Wellplatten
Material Kunststoff
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Identifizierung von Proben in Mikrotiterplatten
Enthält Nur für Orientierungspunkte