Learn More
Pentafluorophenyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10001434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10001434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10001434 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14526DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenyl 4-(1, 3-oxazol-5-yl)benzoate
CAS 898288-91-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C16H6F5NO3
Numero MDL MFCD09025822
Quantità 1 g
Sinonimo pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate
InChI Key FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CO2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 355.22
PubChem CID 18525706
Peso formulazione 355.22
Percent Purity 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.