Learn More
Sartorius Gewichteset
Artikelnummer. 16343136 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 200 g
1 g bis 10 kg
1 g bis 1 kg
1 mg bis 1 kg
Klassifikation:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 16343136
Marke: Sartorius YCS01615AC02
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Gewichte-Satz enthält hochgradig korrosionsbeständige Knopf-Gewichte, hochpoliert, in Box.
  • Sätze mit Gewichten von 1 mg bis 10 kg
    • Sätze Gewichte E2
      • Bis zu 500 mg als Draht-Gewicht
      • Material: Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte F1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 1–5, Neusilber, Dichte 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10–500 mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3
    • Sätze Gewichte M1
      • Bis zu 500 mg Blatt-Gewichte
      • Material: Aluminium, Dichte: 2,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte aus Neusilber 8,7 g/cm3
      • Blatt-Gewichte 10 bis 500 mg, verzinktes Messing
  • Verpackung der Gewichte: Bis 20 g in Kunststoffbox, 50 g und höher in Holzbox
  • 1 kg und höher Handschuhe zusätzlich mitgeliefert
  • Gewichte-Satz für den Service, im Kunststoffkoffer
  • DAkkS-Zertifikat beiliegend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kalibriermasse
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Zertifikat
Gewicht (angloamerikanisch) 22,05 lb.
Klassifikation OIML M1
Material Aluminium
Gewicht (metrisch) 1 mg bis 1 kg
Dichte Aluminium 2,7 g/cm3, Neusilber: 8,7 g/cm3