Learn More
Sampling Systems™ Schaufel PharmaScoop™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Frei stehende Schaufel, ideal zur Verwendung mit Waagen
- 316L-Edelstahl
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- Nutfreie Konstruktion
- Mattierte Oberfläche
- Robuster Griff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Boot |
| Typ | Wägeschaufel |
| Länge (metrisch) | 320 mm |
| Breite (metrisch) | 110 mm |