Learn More
Fisherbrand™ Wägepapiere, Sorte 919
Glattes Papier und leicht zu crushieren.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11760106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Glattes Papier 25 g/m2
  • Leicht zu crushieren
Spezifikation
Spezifikation
3.93 in.
Wägepapier
Papier
25 g/m2
100 mm
Square