Learn More
Nabertherm™ Wiegeofen, Serie 1200 LT
Artikelnummer. 17368019 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
B510
C550
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp unitSize
17368019 C550 1 Stück
17358019 B510 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17368019 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LW095H2ANO
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Bestimmung von Verbrennungsverlusten im Labor entwickelt. Die mitgelieferte Software zeichnet sowohl die Temperatur als auch den Gewichtsverlust auf.
  • Höchsttemperatur:1200 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
  • 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
  • Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperatur (metrisch) 1.200 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 240 x 230 x 170 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 455 x 415 x 980 mm
Gewicht (metrisch) 35 kg