Learn More
Nabertherm™ Wiegeofen, Serie 1100 LT
Speziell für die Bestimmung von Verbrennungsverlusten im Labor entwickelt.Die mitgelieferte Software zeichnet sowohl die Temperatur als auch den Gewichtsverlust auf.
9407.47 CHF - 10114.44 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9 l |
---|---|
Temperatur (metrisch) | Bis zu 1100 °C |
Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 230 x 170 mm |
Abmessungen (L x B x H) außen | 455 x 415 x 980 mm |
Gewicht (metrisch) | 35 kg |
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reglertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17338019
|
Nabertherm™
LW095H1ANL |
B510 |
9407.47 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17348019
|
Nabertherm™
LW095H1ANO |
C550 |
10114.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1100 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Arbeits-Lufteinlass in der Tür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Im Lieferumfang sind Sockel, Keramikkolben mit Grundplatte in der Ofenauskleidung, Präzisionswaage und Softwarepaket enthalten
- 4 Skalen für verschiedene Maximalgewichte und Skalierungsbereiche erhältlich
- Prozesssteuerung und Dokumentation für Temperatur- und Glühverlust über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
9 l | |
240 x 230 x 170 mm | |
35 kg |
Bis zu 1100 °C | |
455 x 415 x 980 mm |