Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
Artikelnummer. p-200109804 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
20 Boxen
30 Boxen
Artikelnummer. 30280694
Marke: Sampling Systems 8098A25
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These lightweight, disposable containers are specifically designed to accurately measure and transfer substances such as powders and liquids, without risk of contamination.
  • Made from high quality food grade PS
  • Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
  • Sterile and non-sterile options available
  • Available from stock
  • Fast delivery worldwide
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.85 oz.
Autoklavierbar Not Autoclavable
Bodenform Flat
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Material Polystyrene
Form Boat
Sterilität Nicht steril
Typ Weighing Boat