Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+™ 384 glasbeschichtete Deepwell-Mikrotiterplatten
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
- Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
- Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von −80 °C bis +80 °C
- Breite Kompatibilität mit Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
- Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Anzahl Wells | 384 |
| Oberflächenbehandlung | Siliciumdioxid |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 240 μl |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 °C bis +80 °C |