Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well-Matten zur Verwendung mit WebSeal™ Kits
Artikelnummer. 15132789
Change view
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
Nein
Produkttyp:
WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen
WebSeal 96-Well-Matte, solide Stopfen für die Probenlagerung
WebSeal-Matte, Wellenstopfen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vorgeschlitzt Produkttyp unitSize
15132789 Nein WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen 1 Stück
15142789 Ja WebSeal-Matte, Wellenstopfen 1 Stück
15152789 Nein WebSeal 96-Well-Matte, solide Stopfen für die Probenlagerung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15132789 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180M155
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Mikrotiterplattenkits durch Ersatzmatten.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Mikrotiterplatten-Kits mit den Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Matten, die als Zubehör für die WebSeal Mikrotiterplatten-Kits mit Glaseinsätzen erhältlich sind.
Extend the usefulness of your wellplate kits with WebSeal 96-Well Mats, which serve as accessories for WebSeal Glass Inserted Plate Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen
Material Silikon, PTFE
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 1 Mat
Zur Verwendung mit (Geräte) WebSeal Glass Inserted Plate Kit (Cat. No. 60180-K107)
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp WebSeal 96-Well-Matte, Quellstopfen
Produktlinie Webseal
Plate Compatibility WebSeal 96-Well-Platte mit Glaseinsätzen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.