Learn More
Tocris Bioscience™ WEB 2086
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772644
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 18772644
Marke: Tocris Bioscience™ 2339/1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent PAF receptor antagonist
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105219-56-5
Summenformel C22H22ClN5O2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WEB 2086
Menge 1 mg
Formelmasse 455.96
Reinheit >99%
Molekulargewicht 455.961