missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Schild „Laborkittel tragen“ ohne Text

Artikelnummer. 11774974 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Laminiertes Polyester
Polypropylen
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11774974 Polypropylen 200 mm 1 Stück
11744974 Polypropylen 100 mm -
11764974 Laminiertes Polyester 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11774974 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 806874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.75 CHF
    11.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.37 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sicherheitszeichen für die Anzeige obligatorischer Maßnahmen.

  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz

Spezifikation

Alternate Part Number PIC 2209-DIA 200-B7527 FF
Material Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Form Rund
Farbe Weiß auf Blau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.