Learn More
OHAUS™ Schwenkschüttler
Artikelnummer. 15782209 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15782209
Marke: OHAUS™ 30391968
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Wellenschüttler mit glatter, schaumarmer 3D-Wellenbewegung für eine präzise Geschwindigkeitssteuerung.
  • Digitale Steuerung
    • Präzise Drehzahlregelung und gleichmäßige, kaum schäumende, dreidimensionale Wellenbewegung
    • Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
    • Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
    • Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte, die für Petrischalen geeignet ist
    • Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 20° während des Betriebs des Geräts
    • Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
    • Timer mit akustischem Alarm
  • Analogsteuerung
    • Eine einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Wellenanwendungen
    • Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen
    • Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
    • Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
    • Kapazität von 2.3 kg
    • Großes 356 x 279 mm-Tablett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Neigungswinkel 0 bis 16 °
Tragkraft (metrisch) 2,3 kg
Drehzahlbereich 1 bis 75 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 0,65 A
Temperaturbereich (metrisch) -10°bis +60 °C
Stromstärke 0,065 A
Produkttyp Schwenkschüttler
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV
Steckertyp EU-Stecker
Material Aluminiumplattform
Tiefe (angloamerikanisch) 16,80 in.
Tiefe (metrisch) 42,50 cm
Abmessungen (L x B) Plattform 35.6 x 27.9 cm
Abmessungen (L x B x H) 42,5 x 27,9 x 16,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,50 in.
Höhe (metrisch) 16,50 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,80 in.
Länge (metrisch) 42,50 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,00 in.
Breite (metrisch) 27,90 cm
Reglertyp Analog
Modell SHWV02AL, EU
Zeitschaltbereich 1 s bis 160 h