Learn More
OHAUS™ Schwenkschüttler
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Präzise Drehzahlregelung und gleichmäßige, kaum schäumende, dreidimensionale Wellenbewegung
- Ideal geeignet für zahlreiche Laboranwendungen
- Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Das Tablett enthält eine rutschfeste Gummimatte, die für Petrischalen geeignet ist
- Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 20° während des Betriebs des Geräts
- Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
- Timer mit akustischem Alarm
- Analogsteuerung
- Eine einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Wellenanwendungen
- Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen
- Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
- Kapazität von 2.3 kg
- Großes 356 x 279 mm-Tablett
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 0 bis 20 ° |
| Tragkraft (metrisch) | 2,3 kg |
| Genauigkeit der Drehzahlregelung | ±1 U/min |
| Drehzahlbereich | 1 bis 30 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°bis +60 °C |
| Stromstärke | 5 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV |
| Material | Aluminiumplattform |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 17,00 in. |
| Mehr anzeigen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu