missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow PumpPro™ Tubing for Peristaltic Pump Models 205S/CA and 205U/CA; Material Silicone

Spezifikation

Material Silicone
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Silicone
-4°F
-20°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt