Learn More
Watson-Marlow Bioprene™ Fortlaufende Schläuche für die Biopharmazie
Artikelnummer. 30241004
Click to view available options
Schlauchgröße:
Bohrung: 4,0 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1/16 in.
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 30241004
Marke: Watson-Marlow 933.0040.016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für biopharmazeutische Upstream- und Downstream-Prozesse
  • Offers exceptionally long peristaltic life, ensuring process security
  • Broad chemical compatibility; especially resistant to strong acids, alkalis and oxidizing agents
  • Widely applicable in biopharmaceutical manufacturing operations such as metering, transfer and filtration
  • Ideal for media feed and pH control in fermentation and metering tablet coating materials
  • Suitable for a variety of applications in the food and beverage industry, especially product transfer and metering
  • Operating pressures of 0-30 psi can be achieved
  • LoadSure tube element (P/N 14-285-009) increases the pressure capability up to a maximum of 100 psi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/16 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 5 °C
Schlauchgröße Bohrung: 4,0 mm
Farbe Undurchsichtig, beige
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Produkttyp Bioprene Tubing