Learn More
Waters - Spurenelement-Spiking-Lösung EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/ml in 5 % HNO3, tr. HF, tr. Weinsäure, VHG™
Artikelnummer. 30002945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002945 100 mL 100 Milliliter
17948029 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30002945 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGSSEG1100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Waters - Spurenelement-Spiking-Lösung EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF, tr. Weinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-22-4, 7440-48-4, 7440-36-0, 7440-47-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Silver 5 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Antimony 40 μg/mL/Chromium 40 μg/mL/Copper 40 μg/mL/Lead 40 μg/mL/Manganese 40 μg/mL/Molybdenum 40 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Thallium 40 μg/mL/Vanadium 40 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Silicon dioxide 200 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL