Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Artikelnummer. p-7224751
Click to view available options
Modell:
Handgelenk
Unterarmlang
Größe:
S
M
L
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 16022252
Marke: Tempshield™ PCGWRSWP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Waterproof Cryo-Grip™ Gloves give superior dexterity and hand protection when working with liquid nitrogen. The multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection and the thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
  • Grifffläche für verbesserte Griffsicherheit bei kleinen Objekten
  • Die dünne, nahtlose, 100 % wasserfeste Beschichtung schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Spritzern
  • Hoher thermischer Schutz bei Kontakt mit kryogenen Flüssigkeiten
  • Für ultrakalte Anwendungen bis zu -196 °C
  • CE-Kategorie III: EN 511, EN 388, EN 420
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farbe Rosa
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe S
Modell Handgelenk
Temperature (Metric) Max -196 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit kleineren Gegenständen oder Proben, die in kryogenen Flüssigkeiten gelagert oder gehärtet sind, Abgabe/Umfüllen von kryogenen Flüssigkeiten, alle offenen kryogenen Behälter, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Flüssigkeit oder Spritzer abgeben
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™