Learn More
Thermo Scientific™ Wasserdichte Kryo-Handschuhe
Artikelnummer. p-4525028 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Größe:
M
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 16670876
Marke: Thermo Scientific™ 189448
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Wasserdichte Kryo-Handschuhe sind in drei verschiedenen Längen erhältlich: unterarmlang, ellenbogenlang und schulterlang.
  • Schutz vor Spritzern
  • Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
  • Seitenklickschnalle zum schnellen An- und Ausziehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schulterlänge
Produkttyp Wasserfeste Kryo-Handschuhe
Größe M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Länge (angloamerikanisch) 28 in.
Länge (metrisch) 71 cm