Learn More
AmberChrom™, 50WX8, 200-400 Mesh, H-Form, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | AmberChrom™ |
| Physikalische Form | Perlen |
| CAS Min. % | 42%, 50% |
| CAS Max. % | 50%, 58% |
| Ionenaustauschkapazität | ≥1.7 eq/L (H form) |
| Partikelgröße | 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Wasserrückhaltevermögen | 50 to 58 % (H form) |
| Farbe | Beige bis Grün/Beige bis Hellbraun |
| Menge | 100 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- AmberChrom 50WX8, H-form
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: AmberChrom