Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™
Click to view available options
Menge:
10 Tests/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™ wird für Wasser-/Abwasser-Qualitätskontrolltests verwendet. Die Mikroorganismen werden im Quanti-Cult Format geliefert.
- Weitergabe <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
- Ein Test/rekonstituiertes Fläschchen
Bestellhinweis:
Wird mit 10 Fläschchen mit konserviertem Organismus geliefert. Enthält 10 Rehydrierungsfläschchen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 13047TM*, 13047™* |
| Beschreibung | Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC™ 13047™ |
| Format | Quanti-Cult |
| Produkttyp | Qualitätskontrollorganismus |
| Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
| Testtyp | Quantitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 10 Tests/Kit |
| Menge | 10 Tests/Kit |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.