Learn More
Wasser, Ultra-Spurenelementanalyse-Qualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-216448 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2 L
Verpackung:
LDPE-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11934391
Marke: Fisher Chemical W9500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verpackt in spezial-gereinigten LDPE-Flaschen, um die Produktintegrität zu bewahren
  • Wird auf 65 Metallverunreinigungen im ppt-Bereich untersucht
  • Auch für ≤1 ppb Chlorid-, Phosphat- und Sulfat-Anionen-Verunreinigungen spezifiziert
  • Verpackt in vorgereinigten LDPE-Flaschen, um die Produktintegrität zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer 11332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Ultra Spurenelementanalyse
Verpackung LDPE-Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Dichte 1.000g/cm³
Analysenzertifikat Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig