Learn More
Water (Ultra Pure) For Laboratory Use, AAS and ICP, Chem Lab
Artikelnummer. 11988484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 L
Packungsgröße:
20 LT
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11988484 20 L 20 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11988484 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.2101.9520
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
pH 5 to 7.5
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Summenformel H2O
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Verpackung Ecopack (bag in box)
Dichte 1 g/mL
Menge 20 L
Physikalische Form Flüssig
Reinigungsverfahren ASTM D-94, D-129