Learn More
Palintest™ Wasseranalyse
Click to view available options
Format:
Gesamtphosphor-Teströhrchen
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Für Kalzium- und Magnesiumionen, Ergebnishärte wird in ppm von Kalziumkarbonat angegeben
- Ideal für schnelles und zuverlässiges Testen vor Ort
- Werden in der Wasserprobe zerkleinert, bis ein Farbwechsel eintritt. Die benötigte Anzahl erlaubt das Errechnen der Ergebnisse in ppm oder mg/l
- Die Magnesiumhärte ergibt sich aus der Differenz von Gesamthärte und Kalziumhärte
- Die permanente Härte ergibt sich aus der Differenz von Gesamthärte und die Gesamtalkalität
- Flaschen mit 250 Tabletten mit Anleitung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Gesamtphosphor-Teströhrchen |
| Menge | 25/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphite, adipic acid, ammonium molybdate, boric acid