Learn More
Wasserversorgungs-Qualitätskontrollprobe: Anorganische Stoffe
Product Code. 30326339
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
30326339 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30326339 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGQWSIN500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
CAS 471-34-1, 16887-00-6, 7782-41-4, 14797-55-8, 14797-65-0, 9-7-7440
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium Carbonate∣Chloride∣Fluorine∣Nitrate∣Nitrite∣Potassium∣Sodium∣Specific Conductance∣Sulfate∣Total Filterable Residue
Versandbedingung Raumtemperatur
Lösungstyp Mischung
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Wasser
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 500 mL