Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Enthärtungssysteme
Artikelnummer. 11396981
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Härte-Testkit
Salztabletten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11396981 Härte-Testkit 1 Stück
11366971 Salztabletten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396981 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 06.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75 CHF
    34.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.75 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit diesem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
Entfernen Sie harte Ionen wie Kalzium und Magnesium mit Thermo Scientific™ Wasserenthärtern und jeweiligem Zubehör. Enthärtetes Wasser erhöht die Lebensdauer der Umkehrosmose-Membran.
Überwachung der Wasserenthärtung durch Kontrollsensoren
  • Der Kontrollsensor (SE) dient zur Überwachung und zum qualitätsgesteuerten Betrieb des Wasserenthärtungssystems
Gesamthärtemessung (Titrationslösung)
  • Notwendig zur Bestimmung des Härtegrads des Speisewassers und zur Berechnung der notwendigen Programmeinstellungen für die Wasserenthärtung
Keimschutz für Wasserenthärter
  • Zur Desinfektion des Filterbehälters während jeder Regeneration
  • Der Keimschutz entzieht einem Teil des Salzwassers Chlor, um damit das Ionenaustauscher-Harz zu desinfizieren
Flexibler Anschlussschlauch (1 in., mit Edelstahlummantelung, Länge 1 Meter)
  • Problemloser Anschluss Ihres Thermo Scientific Wasserenthärters an Wandanschlüsse
  • Mehr Flexibilität bei der Wartung durch alternative statt fester Rohrleitungen
Montageblock (1 in.) mit Verschneideventil
  • Bequeme Bypass-Option zur Trennung des Enthärters bei Wartung, Reparatur usw.
Verschneideventil OVP zur Einstellung der Resthärte für 1 in.-Enthärtungssysteme
  • Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet
Verschneideventil OVP zur Einstellung der Resthärte für 1 1/2 in.-Enthärtungssysteme
  • Wenn Sie nach der Enthärtungsanlage eine spezifische Wasserhärte benötigen, wird über das Verschneideventil etwas hartes Wasser zum enthärteten Wasser zugeleitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Schrankenthärtungssystem WAE, Doppelenthärtungssystem WAT, Doppelenthärtungssystem WMS
Typ Härte-Testkit