Learn More
Gosselin™ Wasserprobenahme-Vierkantflasche aus HDPE
Beschreibung
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Gegossene Graduierungen
- Auslaufsichere, manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse
- Mit Natriumthiosulfat
- Rückführbare Etiketten
- Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
- Filmverpackt oder einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwelt- und Wasseranalyse |
| Material | HDPE |
| Produktlinie | Gosselin |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Quadratische Wasserprobenflasche |