Learn More
LABPLAS Schreiben eines Wasserproben-Sets
Artikelnummer. 17980225
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
300 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17980225 500 ml 100 Stück
17910245 100 ml 100 Stück
17930115 300 ml 100 Stück
17980135 1.000 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17980225 Lieferant LABPLAS Lieferanten-Nr. KWS22200
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steriler Wasserprobenbeutel mit Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung.
  • Wasserprobenentnahmeset
  • Enthält eine Natriumthiosulfat-Tablette
  • Übersichtlich, mit Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung
Spezifikation
Farbe Klar mit weißem Block
Volumen (metrisch) 500 ml
Enthält 30 mg Natriumthiosulfat-Tablette