Learn More
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15805408 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15805408 1 L Nalgene Flasche 1 Liter
15875398 25 mL Nalgene Flasche 25 Milliliter
15885398 100 mL Nalgene Flasche 100 Milliliter
15895398 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15805408 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J70783.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.40 CHF
    83.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 12.75 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Nalgene Flasche
Dichte 1
Menge 1 L
Relative Dichte 1.000
Physikalische Form Flüssig