Learn More
Wasser-, RNase- und DNase-frei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15403359
Click to view available options
Menge:
3.8 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wasser, RNase- und DNase-frei, hochwertig, RNase/DNase-freies Wasser wird in allen molekularbiologischen Anwendungen wie PCR, DNA verwendet. Diethylpyrokarbonat (DEPC)-behandeltes Wasser garantiert Nuklease-frei (getestet auf DNase und RNase)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis RNase, DNase-free
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Siedepunkt 100°C
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02
Geruch Odorless
Dichte 1.000 g/mL
Menge 3.8 L
Physikalische Form Flüssig