Learn More
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421467 4 x 1 L 1 Liter
11378078 1 L 1 Liter
11368078 1 L 1 Liter
11388078 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15421467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036645.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.23 CHF
    144.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 25.58 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Verwendung in der konduktometrischen Titration, Synthese von Nanomaterialien. Es wird überwiegend als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.000 g/cm3 at 20°C
Menge 4 x 1 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig