Learn More
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782226
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
Verwendung in der konduktometrischen Titration, Synthese von Nanomaterialien. Es wird überwiegend als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte ACS
Geruch Odorless
Dichte 1
Menge 1 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig