Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Artikelnummer. 11387091 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Speisewassertank.
Steriler Überlauf
Vorratstank
Kapazität (metrisch):
100 L
30 bis 100 l
30 L
60 L
Enthält:
Behälter
Füllstandanzeige, Umwälzpumpe
Füllstandsanzeige
Nicht zutreffend
Zur Verwendung mit (Geräte):
GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD
Pacific RO, Pacific TII
Pacific TII
Smart2Pure
Smart2Pure; Pacific und LabTower Wasseraufbereitungssysteme
Smart2Pure 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11387091
Marke: Thermo Scientific™ 50155502
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Reservoirs sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung.
  • Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Reservoir verhindert.
  • Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien.
  • Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit.
  • Wandmontage ist optional.
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung.
Nur zur Verwendung mit GenPure, GenPure Pro und GenPure xCAD Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5038
  • 06,5068
Nur zur Verwendung mit Pacific RO Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5034
  • 06,5064
  • 06,5084
Nur zur Verwendung mit Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5032
  • 06,5062
  • 06,5082
Nur zur Verwendung mit Pacific RO und Pacific TII Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5033
  • 06,5063
  • 06,5083
Nur zur Verwendung mit Smart2Pure 12 Wasseraufbereitungssystemen:
  • 06,5040
  • 06,5070
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Pacific TII
Typ Vorratstank
Enthält Füllstandanzeige, Umwälzpumpe