Learn More
Thermo Scientific™ Vorratstanks für Wasseraufbereitungssysteme
Speichern Sie mit einem dieser kompatiblen Vorratstanks gereinigtes Wasser aus Ihrem Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ System sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 06.5064
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Die sichere Speicherung von gereinigtem Wasser aus einem kompatiblen System bieten Thermo Scientific™ Vorratstanks. Diese zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™, Pacific™ oder Smart2Pure™ Systemen vorgesehenen Vorratstanks sind mit den folgenden Modellen kompatibel: GenPure, GenPure Pro, GenPure xCAD, GenPure xCAD Plus, Pacific RO, Pacific TII und Smart2Pure.
Eigenschaften:- Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung
- Optionale Sicherheitsfilter umfassen einen CO2-Absorber, der den Anstieg der Leitfähigkeit durch Einzug von CO2 verhindert, sowie einen sterilen Tanküberlaufauslass, der das Eindringen von Mikroorganismen und die Kontamination des Wassers im Tank verhindert
- Der Polyethylen-Tank besteht aus lichtundurchlässigen inerten Materialien
- Die optionale Umwälzpumpe verhindert Bakterienbefall des Wassers bei Stillstand und sorgt für eine konstant niedrige Leitfähigkeit
- Wandmontage ist optional
- Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung
- 06.5038
- 06.5068
- 06.5034
- 06.5064
- 06.5084
- 06.5032
- 06.5062
- 06.5082
- 06.5033
- 06.5063
- 06.5083
- 06.5040
- 06.5070
Spezifikation
60 l | |
Storage Reservoir, with level display and pressure pump | |
Pacific RO |