Learn More
Wasserverschmutzungs-Qualitätskontrollprobe: Gesamtphenolgehalt
Artikelnummer. 30325465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30325465 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325465 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPPHEN2
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolics
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenolics
Versandbedingung Raumtemperatur
Konzentration 0.775 mg/L
Synonym Phenolics
Lösungstyp Mischung
IUPAC-Name Phenole
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 2 mL