Learn More
Qualitätskontrolle zur Untersuchung der Wasserverschmutzung: Zinn& Titan
Artikelnummer. 30311423
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30311423 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311423 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGQWPSNTI15
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin∣Titanium
CAS 7440-31-5, 7440-32-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tin∣Titanium
Versandbedingung Room Temperature
Lösungstyp Mixture
Element Multi-element
Solvent or Matrix Dilute HCl
Industry Type Petrochemical Testing
Menge Je 1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L