Learn More
Wasserverschmutzungs-Qualitätskontrollprobe: Öl- und Fettkonzentrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oil and Grease |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oil and Grease |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Konzentration | 96.5 mg/L |
| Lösungstyp | Mischung |
| IUPAC-Name | Öl und Fett |
| Solvent or Matrix | n-Propanol |
| Industry Type | Petrochemische Tests |
| Menge | 23 mL |