Learn More
Melford Wasser Molekularbiologie Klasse DNase- und RNasefrei
Artikelnummer. 30968823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
1 gal.
Packungsgröße:
1 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30968823 1 gal. -
30017924 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30968823 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. 2487004000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifiziert RNase- und DNase-frei für den Einsatz in molekularbiologischen Anwendungen.
Zertifiziert RNase- und DNase-frei für den Einsatz in molekularbiologischen Anwendungen. Ideal für die Herstellung von Reagenzien, das Spülen von Glas- und Kunststoffwaren, enzymatische Reaktionen und vieles mehr. Bei Reinigungsverfahren werden keine toxischen Substanzen wie DEPC verwendet.
  • Endotoxin-frei
  • RNase-frei
  • DNase-frei
Getestet bis < 0,001 EU/ML
Entspricht oder übertrifft die CAP/CLSI-Spezifikationen für Reagenzwasser für klinische Labore (CLRW) und gereinigtes Wasser nach USP/NF.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water, Molecular Biology Grade, DNase and RNase Free
CAS 7732-18-5
Molekulargewicht (g/mol) 18
Güte Molekularbiologie
Menge 1 gal.