Learn More
Wasser, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10387021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10387021 5 L Kunststoff-Fass 5 Liter
10191231 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wasser, H2O, CAS-Nummer 7732-18-5, Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid, 1 l, 100,0 °C, CHEBI:15377, max. 0,1 ppm, nicht gekennzeichnet, 1,0000 g/ml, keine detektiert, 16.383, 18.02, Molekularbiologie, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, Oxidan, max. 1 ppb, 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, DNase, RNase, Protease-frei
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis DNase, RNase, Protease free
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel H2O
Fieser 16383
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Kunststoff-Fass
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 5 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig