Learn More
Wasser, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-29549
108.70 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
7732-18-5
H2O
18.015
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
Oxidan
O
Wasser, H2O, CAS-Nummer 7732-18-5, Dihydrogenoxid, Dihydrogenmonoxid, 1 l, 100,0 °C, CHEBI:15377, max. 0,1 ppm, nicht gekennzeichnet, 1,0000 g/ml, keine detektiert, 16.383, 18.02, Molekularbiologie, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, Oxidan, max. 1 ppb, 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, DNase, RNase, Protease-frei
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis DNase, RNase, Protease free
Siedepunkt 100.0°C
Strukturformel H2O
Fieser 16383
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte DNase-frei, RNase-frei, Protease-frei
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 1 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig