Learn More
Water for Injection, EP/USP, Sterile Grade, Cytiva Hyclone™
Descripción
- Complies with the USP and EP monographs for water for injection packaged in bulk for commercial use
- Manufactured under cGMP and ISO 13485 guidelines in a FDA registered facility
- Excellent choice for upstream and downstream media/buffer preparation in biopharmaceutical manufacturing applications
- Widely used in applications where a high quality sterile water is required
For Manufacturing or Research Use only, not intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Clear, Colorless |
| Endotoxin | <0.25 EU/mL |
| Güte | EP/USP |
| Verpackung | HDPE Jug |
| Sterilität | Sterile |
| Analysenzertifikat | Yes |
| Menge | 4 x 4 L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?