Learn More
Wasser in DMSO, 90 Vol.-%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
200 L
Packungsgröße:
200 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| CAS | 67-68-5, 7732-18-5 |
| Menge | 200 L |
| Summenformel | H2O |
| Verpackung | Kunststofftrommel |
| InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC-Name | Wasser |
| Molekulargewicht (g/mol) | 18.02 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 90 % Wasser, 10 % DMSO (nach Volumen) |