Learn More
Brady™ Wasserlösliche Papieretiketten
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (LxW):
25 ft. x 0,75 in.
25 ft. x 1,5 in.
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Speziell entwickelt - ideal für Labore, Restaurants, die Verarbeitung von Halbfabrikaten und andere vorübergehende Kennzeichnungsanwendungen
- Wasserlöslich - stark haftender Acrylklebstoff, der sich in warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden rückstandsfrei auflöst
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spécification
Spécification
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Material | Papier |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu