Learn More
Aalborg™ Wasserdirektes Glasdurchflussrohr
Artikelnummer. 11788338
Ansicht ändern
Click to view available options
Wasserflussrate:
1,2 l/min
10 gal. pro Stunde.
100 ml/min
200 ml/min
20 ml/min
250 ml/min
2 l/min
500 ml/min
50 ml/min
Breite (metrisch):
65 mm
65 mm
150 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wasserflussrate Breite (metrisch) Packungsgröße
11788338 1,2 l/min 150 mm 1 Stück
11778258 1,2 l/min 65 mm 1 Stück
11768258 500 ml/min 65 mm 1 Stück
11783199 2 l/min 150 mm 1 Stück
11758258 250 ml/min 65 mm 1 Stück
11708338 50 ml/min 150 mm 1 Stück
11793199 200 ml/min 150 mm 1 Stück
11718338 100 ml/min 180 mm 1 Stück
11703209 20 ml/min 150 mm 1 Stück
15264023 10 gal. pro Stunde. 65 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11788338 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. FT04415STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.40 CHF
    81.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 53.05 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Aalborg™ Water Direct Glasdurchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Typ Wasser-Direktflussrohr
Breite (metrisch) 150 mm
Wasserflussrate 1,2 l/min