Learn More
Wasser, mit DEPC behandelt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als mobiles Phasenlösungsmittel in der LC-MS-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in polaren Flüssigkeiten.
Hinweise
Geeignet für alle allgemeinen Chemikalienlagerbereiche. Vor Einfrieren schützen. Unverträglich
Es wird als mobiles Phasenlösungsmittel in der LC-MS-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in polaren Flüssigkeiten.
Hinweise
Geeignet für alle allgemeinen Chemikalienlagerbereiche. Vor Einfrieren schützen. Unverträglich
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Water, DEPC-Treated |
CAS | 7732-18-5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100°C |
Summenformel | H2O |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
Beilstein | 2050024 |
Merck Index | 14,10039 |
Synonym | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in polar liquids. |