Learn More
Chem-Lab Entmineralisiertes Wasser
Artikelnummer. 11918514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 L
25 l
Packungsgröße:
10 Liter
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11918514 25 l 25 LT
11969242 10 L 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11918514 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.2102.9025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00 CHF
    38.72 CHF / 25 Liter
    Sparen 132.28 CHF
    77% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Laboranwendungen. Chem-Lab entmineralisiertes Wasser wird gereinigt, um Mineralien und Salze mit LF < 5 μS zu entfernen. Es enthält weniger als 5 ppm nichtflüchtige Stoffe. Erhältlich in 10- und 25-Liter.Kartons.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
pH ± 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0°C
Siedepunkt 100°C
Formelmasse 18.016g/mol
Geruch Geruchsneutral
Gefiltert durch LF <5μS
Dichte 1.00g/mL
Menge 25 l
Physikalische Form Flüssig