Learn More
Thermo Scientific™ Wassergekühlte Kondensatoren für -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen
Artikelnummer. 15175506 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
13,0 cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
17,3 , 23, und 28 Cu . ft. -86 ° C Tiefkühlschränke
  • STP Ultratiefkühlgeräte
  • Serie Forma™ FDE
  • Serie Revco™ RDE
  • Serie HERAfreeze™ HDE
  • Thermo Scientific™ TDE-Serie
  • Optionaler wassergekühlter Kondensator
, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15175506
Marke: Thermo Scientific™ WC34567
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Arbeiten Sie in einer kühleren Umgebung mit den wassergekühlten Kondensatoren für Thermo Scientific™ -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen, die 50 % weniger Wärme an die Laborumgebung abgeben,.
Arbeiten Sie in einer kühleren Umgebung mit wassergekühlten Kondensatoren für Thermo Scientific™ -86 °C-Tiefkühlschränke und -truhen, die im Vergleich zu anderen Tiefkühlgeräten 50 % weniger Wärme an die Laborumgebung abgeben,.
Eigenschaften:
  • Das Labor bleibt aufgrund einer um 50 % geringeren Wärmeabgabe an die Umgebung kühler.
  • Ein Ventil zur Regelung des Wasserdurchsatzes sorgt automatisch für einen konstanten Kompressor-Enddruck.
  • Niedrigere Kompressortemperaturen verbessern die Stabilität und Zuverlässigkeit des Kompressors.
Erfordert:
Der Einbau darf nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden und beinhaltet die korrekte Einstellung des Enddruck-Regelventils.
Hinweis:
Die tatsächlichen Anforderungen können entsprechend dem spezifischen Wasserdruck abweichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Wassergekühlter Kondensator;
Temperaturbereich -86 °C
Zertifizierung/Konformität CE
Modell Schrank
Kondensatortyp Wassergekühlt
Zur Verwendung mit (Geräte)
  • STP Ultratiefkühlgeräte
  • Serie Forma™ FDE
  • Serie Revco™ RDE
  • Serie HERAfreeze™ HDE
  • Thermo Scientific™ TDE-Serie
  • Optionaler wassergekühlter Kondensator
, Forma FDE Series, Revco RDE Series, HERAfreeze HDE Series, Thermo Scientific TDE Series, Water-Cooled Condenser Option
Abtauen Automatisch
Kompressor Wassergekühlt